Läs mer
Thermo Scientific™ ProPac™ WCX-10 Carboxylate Jon Exchange HPLC Column, 10μ m, 4 mm x 50 mm
Beskrivning
Använd Thermo Scientific™ ProPac™ WCX-10 LC-kolonner för exceptionellt högupplöst separation av proteiner och deras varianter. Baserat på stationära faser med 10 μm icke-porösa polymerkulor löser ProPac-kolonner isoformer med en enda laddad rest. Ett tunt, hydrofilt lager ympade på partikelkärnan eliminerar oönskade sekundära interaktioner. Katjonbytesytan ger pH-baserad selektivitetskontroll och snabb massöverföring för högeffektiv separation och måttlig kapacitet.
Flera format för större flexibilitet
- ProPac WCX-10 är en svag katjonbytare med en karboxylatfunktionell grupp
- Kolonnstorlekar sträcker sig från 2 mm innerdiameter (analys) till 22 mm innerdiameter för halvförberedande arbete
Överlägsen prestanda för proteinanalys
- Idealisk för karakterisering och kvalitetskontroll av MAbs och andra proteiner
- Väl lämpad för karakterisering av relaterade proteinvarianter, inklusive deamidering och MAb-lysintrunkeringsvarianter.
- Oöverträffade högupplösta separationer
- Oöverträffad kolonn-till-kolonn- och lot-till-lot-reproducerbarhet eliminerar kolonnvariabilitet som ett problem vid stabilitets- och QA/QC-testning.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| Flödeshastighet | 1 ml/min |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Max. Tryck | 3000 psi (207 bar) |
| Mobilfaskompatibilitet | pH 2 till 12, 80 % kompatibel med acetonitril och aceton, kompatibel med nonjoniska och zwitterjoniska detergenter, inkompatibel med katjoniska tvättmedel |
| Partikelstorlek | 10 μm |
| pH | 2 till 12 |
| Porstorlek | Icke-porös |
| Kvantitet | Varje |
| Visa mer |