Läs mer
Thermo Scientific™ ProPac™ WCX-10 HPLC-kolonner
BIOPHARMA
Produktkod. 11301743
Change view
Längd (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
4 mm
9 mm
22 mm
Kolumnformat:
Analytisk kolonn
Halvförberedande kolonn
Kolonnset (3 kolonner, 1 lot)
Skyddskolonn
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Kolumnformat Förpackningsstorlek
11301743 250 mm 4 mm Analytisk kolonn Varje
11351853 250 mm 2 mm Analytisk kolonn Varje
11361853 250 mm 9 mm Halvförberedande kolonn Varje
15560224 250 mm 22 mm Analytisk kolonn Varje
15570224 250 mm 4 mm Kolonnset (3 kolonner, 1 lot) Varje
15580234 100 mm 4 mm Analytisk kolonn Varje
15590234 150 mm 4 mm Analytisk kolonn Varje
11311743 50 mm 4 mm Skyddskolonn Varje
11371853 50 mm 2 mm Skyddskolonn Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11301743 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 054993
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Separerar proteiner och deras varianter med dessa svaga katjonbytarkolonner med exceptionellt hög upplösning.
Använd Thermo Scientific™ ProPac™ WCX-10 LC-kolonner för exceptionellt högupplöst separation av proteiner och deras varianter. Baserat på stationära faser med 10 μm icke-porösa polymerkulor löser ProPac-kolonner isoformer med en enda laddad rest. Ett tunt, hydrofilt lager ympade på partikelkärnan eliminerar oönskade sekundära interaktioner. Katjonbytesytan ger pH-baserad selektivitetskontroll och snabb massöverföring för högeffektiv separation och måttlig kapacitet.
Flera format för större flexibilitet
  • ProPac WCX-10 är en svag katjonbytare med en karboxylatfunktionell grupp
  • Kolonnstorlekar sträcker sig från 2 mm innerdiameter (analys) till 22 mm innerdiameter för halvförberedande arbete
Överlägsen prestanda för proteinanalys
  • Idealisk för karakterisering och kvalitetskontroll av MAbs och andra proteiner
  • Väl lämpad för karakterisering av relaterade proteinvarianter, inklusive deamidering och MAb-lysintrunkeringsvarianter.
  • Oöverträffade högupplösta separationer
  • Oöverträffad kolonn-till-kolonn- och lot-till-lot-reproducerbarhet eliminerar kolonnvariabilitet som ett problem vid stabilitets- och QA/QC-testning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4 mm
Flödeshastighet 1 ml/min
Längd (metrisk) 250 mm
Max. Tryck 3000 psi (207 bar)
Mobilfaskompatibilitet pH 2 till 12, 80 % kompatibel med acetonitril och aceton, kompatibel med nonjoniska och zwitterjoniska detergenter, inkompatibel med katjoniska tvättmedel
Partikelstorlek 10 μm
pH 2 till 12
Porstorlek Icke-porös
Kvantitet Varje
Temperatur 60 °C
Stationär fas Karboxylat
Produktlinje ProPac
Förpackningsmaterial Sfärisk, icke-porös polymer
Kolumntyp Jonbyte
Fas Jonbyte
Material PEEK
Teknik Bio-LC
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Produkttyp Analytisk kolonn
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.