Läs mer
Thermo Scientific™ ProPac™ WCX-10 HPLC-kolonner
Produktkod. 15560224 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
4 mm
9 mm
22 mm
Kolumnformat:
Analytisk kolonn
Halvförberedande kolonn
Kolonnset (3 kolonner, 1 lot)
Skyddskolonn
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Kolumnformat unitSize
15560224 250 mm 22 mm Analytisk kolonn Varje
11301743 250 mm 4 mm Analytisk kolonn Varje
11351853 250 mm 2 mm Analytisk kolonn Varje
11361853 250 mm 9 mm Halvförberedande kolonn Varje
15570224 250 mm 4 mm Kolonnset (3 kolonner, 1 lot) Varje
15580234 100 mm 4 mm Analytisk kolonn Varje
15590234 150 mm 4 mm Analytisk kolonn Varje
11311743 50 mm 4 mm Skyddskolonn Varje
11371853 50 mm 2 mm Skyddskolonn Varje
9 options
Produktkod. 15560224
Brand: Thermo Scientific™ 088766
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Separerar proteiner och deras varianter med dessa svaga katjonbytarkolonner med exceptionellt hög upplösning.
Använd Thermo Scientific™ ProPac™ WCX-10 LC-kolonner för exceptionellt högupplöst separation av proteiner och deras varianter. Baserat på stationära faser med 10 μm icke-porösa polymerkulor löser ProPac-kolonner isoformer med en enda laddad rest. Ett tunt, hydrofilt lager ympade på partikelkärnan eliminerar oönskade sekundära interaktioner. Katjonbytesytan ger pH-baserad selektivitetskontroll och snabb massöverföring för högeffektiv separation och måttlig kapacitet.
Flera format för större flexibilitet
  • ProPac WCX-10 är en svag katjonbytare med en karboxylatfunktionell grupp
  • Kolonnstorlekar sträcker sig från 2 mm innerdiameter (analys) till 22 mm innerdiameter för halvförberedande arbete
Överlägsen prestanda för proteinanalys
  • Idealisk för karakterisering och kvalitetskontroll av MAbs och andra proteiner
  • Väl lämpad för karakterisering av relaterade proteinvarianter, inklusive deamidering och MAb-lysintrunkeringsvarianter.
  • Oöverträffade högupplösta separationer
  • Oöverträffad kolonn-till-kolonn- och lot-till-lot-reproducerbarhet eliminerar kolonnvariabilitet som ett problem vid stabilitets- och QA/QC-testning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 22 mm
Flödeshastighet Upp till 30 ml/min
Längd (metrisk) 250 mm
Max. Tryck 3000 psi (200 bar)
Mobilfaskompatibilitet pH 2 till 12, 80 % kompatibel med acetonitril och aceton, kompatibel med nonjoniska och zwitterjoniska detergenter, inkompatibel med katjoniska tvättmedel
Partikelstorlek 10 μm
pH 2 till 12
Porstorlek Icke-porös
Kvantitet Varje
Temperatur 60 °C
Stationär fas Karboxylat
Produktlinje ProPac
Förpackningsmaterial Sfärisk, icke-porös polymer
Kolumntyp Jonbyte
Fas Jonbyte
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.