Läs mer
Propachlor-ethane sulfonic acid (ESA) sodium 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30315753
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30315753 1 ml
1 options
Produktkod. 30315753 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16380210AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propachlor ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt
CAS 947601-88-9
Analyt- eller komponentnamn Propachlor ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt
Frakt skick +20°C
Molekylformel C11 H14 N O4 S . Na
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Sodium 2-[(1-methylethyl)phenylamino]-2-oxoethanesulfonate (1:1)
InChI formel InChI=1S/C11H15NO4S.Na/c1-9(2)12(10-6-4-3-5-7-10)11(13)8-17(14,15)16;/h3-7,9H,8H2,1-2H3,(H,14,15,16);/q;+1/p-1
LEDER [Na+].CC(C)N(C(=O)CS(=O)(=O)[O-])c1ccccc1
IUPAC-namn sodium;2-oxo-2-(N-propan-2-ylanilino)ethanesulfonate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 279.29
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 279.0541 g/mol