missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Propachlor-oxalamic acid (OA) 100 μg/mL in Acetonitrile/Water, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30313461
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30313461 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30313461 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16380400WL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Propachlor oxalamic acid (OA)
CAS 70628-36-3
Analyt- eller komponentnamn Propachlor oxalamic acid (OA)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H13 N O3
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C11H13NO3/c1-8(2)12(10(13)11(14)15)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3,(H,14,15)
LEDER CC(C)N(C(=O)C(=O)O)c1ccccc1
IUPAC-namn 2-oxo-2-(N-propan-2-ylanilino)acetic acid
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile/Water
Molekylvikt (g/mol) 207.23
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 207.0895 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.