Läs mer
Propachlor, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propachlor |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14ClNO/c1-9(2)13(11(14)8-12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 211.0764 |