Läs mer
Propafenone-d5 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propafenone phenyl-d5 Hydrochloride |
| CAS | 93909-48-9 |
| Molekylformel | C21H23D5ClNO3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-[2-[2-Hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenyl-d5-1-propanone Hydrochloride, 2'-[2-Hydroxy-3-(propylamino)propoxy]-3-phenyl-d5-propiophenone Hydrochloride, Arythmol-d5, Pronon-d5, Rythmol-d5, Rytmonorm-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27NO3.ClH/c1-2-14-22-15-18(23)16-25-21-11-7-6-10-19(21)20(24)13-12-17-8-4-3-5-9-17;/h3-11,18,22-23H,2,12-16H2,1H3;1H/i3D,4D,5D,8D,9D; |
| LEDER | O=C(CCC1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])C2=C(OCC(O)CNCCC)C=CC=C2.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 382.94 |
| Formel vikt | 382.2072 |