missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Propafenone-d5 Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30410514
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30410514 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30410514 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP7575041MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Propafenone 2,2,3,3,3-propyl-d5 Hydrochloride
CAS 1398066-02-8
Molekylformel C21 D5 H22 N O3 . Cl H
Kvantitet 1 mg
Synonym 1-[2-[2-Hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenyl-d5-1-propanone Hydrochloride, 1-[2-[2-Hydroxy-3-(propyl-2,2,3,3,3-d5-amino)propoxy]phenyl]-3-phenyl-1-propanone hydrochloride, 1-[2-[2-Hydroxy-3-(pentadeuteriopropylamino)propoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one hydrochloride, 2'-[2-Hydroxy-3-(propylamino)propoxy]-3-phenyl-d5-propiophenone Hydrochloride, Arythmol-d5, Pronon-d5, Rythmol-d5, Rytmonorm-d5, Propafenone-D5 (propyl-2,2,3,3,3-D5) hydrochloride, Propafenone-d5 hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C21H27NO3.ClH/c1-2-14-22-15-18(23)16-25-21-11-7-6-10-19(21)20(24)13-12-17-8-4-3-5-9-17;/h3-11,18,22-23H,2,12-16H2,1H3;1H/i1D3,2D2;
LEDER Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])CNCC(O)COc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2
IUPAC-namn 1-[2-[2-hydroxy-3-(2,2,3,3,3-pentadeuteriopropylamino)propoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 382.94
Formel vikt 382.2072
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.