Läs mer
Propafenone-d5 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propafenone 1,1,2,3,3-hydroxypropyl-d5 Hydrochloride |
| CAS | 1346605-05-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C21H23D5ClNO3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-[2-[2-Hydroxy-3-(propylamino)propoxy-d5]phenyl]-3-phenyl-1-propanone Hydrochloride, 2'-[2-Hydroxy-3-(propylamino)propoxy-d5]-3-phenylpropiophenone Hydrochloride, Arythmol-d5, Pronon-d5, Rythmol-d5, Rytmonorm-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27NO3.ClH/c1-2-14-22-15-18(23)16-25-21-11-7-6-10-19(21)20(24)13-12-17-8-4-3-5-9-17;/h3-11,18,22-23H,2,12-16H2,1H3;1H/i15D2,16D2,18D; |
| LEDER | O=C(CCC1=CC=CC=C1)C2=C(OC([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])([2H])NCCC)C=CC=C2.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 382.94 |
| Formel vikt | 382.2072 |
| Visa mer |