Läs mer
Propafenone Dimer Impurity (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propafenone Dimer Impurity (Mixture of diastereomers) |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C39H45NO6/c1-2-25-40(26-32(41)28-45-38-19-11-9-17-34(38)36(43)23-21-30-13-5-3-6-14-30)27-33(42)29-46-39-20-12-10-18-35(39)37(44)24-22-31-15-7-4-8-16-31/h3-20,32-33,41-42H,2,21-29H2,1H3 |
| Formel vikt | 623.3247 |