missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Propafenone EP Impurity A, Mikromol

Produktkod. 30463209
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
4 x 25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30463209 4 x 25 mg
30052410 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30463209 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0405.0200254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Propafenone EP Impurity A, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenylpropan-1-one
CAS 3516-95-8
Analyt- eller komponentnamn 1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenylpropan-1-one
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H14 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Propafenone Hydrochloride Imp. A (EP), Propafenone Imp. A (EP), 2'-Hydroxy-3-phenylpropiophenone, Propafenone Hydrochloride Impurity A, Propafenone Impurity A
InChI formel InChI=1S/C15H14O2/c16-14-9-5-4-8-13(14)15(17)11-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-9,16H,10-11H2
Lösningstyp Neat
LEDER Oc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2
IUPAC-namn 1-(2-hydroxyphenyl)-3-phenylpropan-1-one
Molekylvikt (g/mol) 226.27
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 226.0994 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.