Läs mer
Propafenone EP Impurity C, Mikromol
Produktkod. 30461325
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30461325 50 mg
1 options
Produktkod. 30461325 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0405.04
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Propafenone EP Impurity C, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[2-[((2RS)-Oxiranyl)methoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one
CAS 22525-95-7
Analyt- eller komponentnamn 1-[2-[((2RS)-Oxiranyl)methoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C18 H18 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1-[2-[[(2RS)-Oxiranyl]methoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one, Propafenone Hydrochloride Imp. C (EP), Propafenone Imp. C (EP), 1-[2-[[(2RS)-Oxiranyl]methoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one, Propafenone Hydrochloride Impurity C, Propafenone Impurity C
InChI formel InChI=1S/C18H18O3/c19-17(11-10-14-6-2-1-3-7-14)16-8-4-5-9-18(16)21-13-15-12-20-15/h1-9,15H,10-13H2
Lösningstyp Neat
LEDER O=C(CCc1ccccc1)c2ccccc2OCC3CO3
IUPAC-namn 1-[2-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]-3-phenylpropan-1-one
Molekylvikt (g/mol) 282.33
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 282.1256 g/mol