Läs mer
Propafenone EP Impurity C, Mikromol™
Beskrivning
Propafenone EP Impurity C
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[2-[((2RS)-Oxiranyl)methoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one |
| CAS | 22525-95-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-[2-[((2RS)-Oxiranyl)methoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C18 H18 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1-[2-[[(2RS)-Oxiranyl]methoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one, Propafenone Hydrochloride Imp. C (EP), Propafenone Imp. C (EP), 1-[2-[[(2RS)-Oxiranyl]methoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one, Propafenone Hydrochloride Impurity C, Propafenone Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18O3/c19-17(11-10-14-6-2-1-3-7-14)16-8-4-5-9-18(16)21-13-15-12-20-15/h1-9,15H,10-13H2 |
| LEDER | O=C(CCc1ccccc1)c2ccccc2OCC3CO3 |
| IUPAC-namn | 1-[2-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]-3-phenylpropan-1-one |
| Visa mer |