missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thermo Scientific Chemicals Propafenonhydroklorid

Produktkod. 15811062 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15811062 1 g 1g
15841062 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15811062 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 462390010
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 34183-22-7 | C21H28ClNO3 | 377.91 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 34183-22-7
Molekylformel C21H28ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 377.91
InChI-nyckel XWIHRGFIPXWGEF-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-namn väte 1-{2-[2-hydroxi-3-(propylamino)propoxi]fenyl}-3-fenylpropan-1-onklorid
LEDER [H+].[Cl-].CCCNCC(O)COC1=CC=CC=C1C(=O)CCC1=CC=CC=C1

Specifications

Kemiskt namn eller material Propafenone hydrochloride
Smältpunkt 173.0°C
Färg Klar färglös
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in methanol, insoluble in ether
Formel vikt 377.9
compliance-icons
Product Identifier
  • Propafenone hydrochloride
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Propafenone hydrochloride

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.