missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Propafenone Hydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propafenone Hydrochloride |
| CAS | 34183-22-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Propafenone Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H27 N O3 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Propafenone Hydrochloride, 1-Propanone, 1-[2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 1-[2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenyl-, hydrochloride (9CI), Propiophenone, 2'-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]-3-phenyl-, hydrochloride (8CI), Arythmol, Pronon, Propafenone hydrochloride, Rythmol, Rytmonorm |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27NO3.ClH/c1-2-14-22-15-18(23)16-25-21-11-7-6-10-19(21)20(24)13-12-17-8-4-3-5-9-17;/h3-11,18,22-23H,2,12-16H2,1H3;1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.CCCNCC(O)COc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?