missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Propafenone Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propafenone Hydrochloride |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27NO3.ClH/c1-2-14-22-15-18(23)16-25-21-11-7-6-10-19(21)20(24)13-12-17-8-4-3-5-9-17;/h3-11,18,22-23H,2,12-16H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 377.1758 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?