Läs mer
Propafenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propafenone |
| CAS | 54063-53-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C21 H27 N O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-Propanone','1-[2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenyl- (9CI','ACI), 1-[2-[2-Hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenyl-1-propanone (ACI), (RS)-Propafenone, (±)-Propafenone, GP 382, GPV 001, Polfenon, Propafenone, SA 79 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27NO3/c1-2-14-22-15-18(23)16-25-21-11-7-6-10-19(21)20(24)13-12-17-8-4-3-5-9-17/h3-11,18,22-23H,2,12-16H2,1H3 |
| LEDER | CCCNCC(O)COc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1-[2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 341.444 |
| Visa mer |