Läs mer
Propamocarb 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30322353
Change view
Kvantitet:
5 ml
Produktkod. Kvantitet
30322353 5 ml
1 options
Produktkod. 30322353 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREV16390000AL100
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propamocarb free base
CAS 24579-73-5
Analyt- eller komponentnamn Propamocarb free base
Frakt skick +20°C
Molekylformel C9 H20 N2 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Propamocarb free base
InChI formel InChI=1S/C9H20N2O2/c1-4-8-13-9(12)10-6-5-7-11(2)3/h4-8H2,1-3H3,(H,10,12)
LEDER CCCOC(=O)NCCCN(C)C
IUPAC-namn propyl N-[3-(dimethylamino)propyl]carbamate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Molekylvikt (g/mol) 188.27
Kvantitet 5 ml
Formel vikt 188.1525 g/mol