Läs mer
Propamocarb-d7 (O-n-propyl-d7), CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Propamocarb free base D7 (O-propyl D7) |
| CAS | 1398065-89-8 |
| Molekylformel | C9 2H7 H13 N2 O2 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | Propamocarb free base D7 (O-propyl D7), Propamocarb free base D7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H20N2O2/c1-4-8-13-9(12)10-6-5-7-11(2)3/h4-8H2,1-3H3,(H,10,12)/i1D3,4D2,8D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OC(=O)NCCCN(C)C |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropyl N-[3-(dimethylamino)propyl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.31 |
| Formel vikt | 195.1964 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?