Läs mer
Propamocarb-d7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propamocarb free base D7 (O-propyl D7) |
| CAS | 1398065-89-8 |
| Molekylformel | C9 2H7 H13 N2 O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Propamocarb free base D7 (O-propyl D7), Propamocarb free base D7 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20N2O2/c1-4-8-13-9(12)10-6-5-7-11(2)3/h4-8H2,1-3H3,(H,10,12)/i1D3,4D2,8D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)NCCCN(C)C |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropyl N-[3-(dimethylamino)propyl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.31 |
| Formel vikt | 195.1964 |