Läs mer
Propamocarb N-oxide 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312643
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30312643 1 ml
1 options
Produktkod. 30312643 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16400200AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propamocarb-N-oxide
CAS 743449-09-4
Analyt- eller komponentnamn Propamocarb-N-oxide
Frakt skick +20°C
Molekylformel C9 H20 N2 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 3-(2-Ethoxyacetamido)-N,N-dimethylpropan-1-amine Oxide
InChI formel InChI=1S/C9H20N2O3/c1-4-8-14-9(12)10-6-5-7-11(2,3)13/h4-8H2,1-3H3,(H,10,12)
LEDER CCCOC(=O)NCCC[N+](C)(C)[O-]
IUPAC-namn N,N-dimethyl-3-(propoxycarbonylamino)propan-1-amine oxide
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 204.2667
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 204.1474 g/mol