missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Propamocarb-N-oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propamocarb-N-oxide |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20N2O3/c1-4-8-14-9(12)10-6-5-7-11(2,3)13/h4-8H2,1-3H3,(H,10,12) |
| Formel vikt | 204.1474 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?