Läs mer
Propamocarb, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propamocarb free base |
| CAS | 24579-73-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C9 H20 N2 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Propamocarb free base, Carbamic acid','N-[3-(dimethylamino)propyl]-','propyl ester, Carbamic acid','[3-(dimethylamino)propyl]-','propyl ester (8CI,9CI), N-(γ-Dimethylaminopropyl)carbamic acid propyl ester, Nor-Am 39744, Plantacur, Plantacur E, Propamocarb, SN 39744 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20N2O2/c1-4-8-13-9(12)10-6-5-7-11(2)3/h4-8H2,1-3H3,(H,10,12) |
| LEDER | CCCOC(=O)NCCCN(C)C |
| IUPAC-namn | propyl N-[3-(dimethylamino)propyl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.27 |
| Visa mer |