Läs mer
Propamokarbhydroklorid, TRC
Produktkod. 30011892
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011892 25 g
30012266 10 g
30005895 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011892 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP01463625G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25606-41-1
Molekylformel C9 H20 N2 O2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 224.73
Synonym Propamocarb hydrochloride, Carbamic acid, N-[3-(dimethylamino)propyl]-, propyl ester, hydrochloride (1:1) (ACI), Carbamic acid, [3-(dimethylamino)propyl]-, propyl ester, monohydrochloride (8CI, 9CI), Gentracur, Previcur Flex, Previcur N, Propamocarb hydrochloride, Propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate monohydrochloride, SN 66752
IUPAC-namn propyl N-[3-(dimetylamino)propyl]karbamat; hydroklorid
LEDER Cl.CCCOC(=O)NCCCN(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propamocarb hydrochloride
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C9H20N2O2.ClH/c1-4-8-13-9(12)10-6-5-7-11(2)3;/h4-8H2,1-3H3,(H,10,12);1H
Formel vikt 224.1292