Läs mer
Propamokarbhydroklorid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Propamocarb hydrochloride |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20N2O2.ClH/c1-4-8-13-9(12)10-6-5-7-11(2)3;/h4-8H2,1-3H3,(H,10,12);1H |
| Formel vikt | 224.1292 |