Läs mer
Propan-1-ol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Metal Can
Metallburk
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
5 L
500ml
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 7 |
| Smältpunkt | -127°C |
| Färg | Colorless |
| Kokpunkt | 97°C |
| Kvantitet | 25 L |
| Förpackning | Metal Can |
| Fysisk form | Liquid |
| Ångtryck | 25mbar at 20°C |
| Viskositet | 2.2 mPaS at 20°C |
| Formel vikt | 60.1g/mol |