Specifikationer
| pH | 7 |
| Smältpunkt | -127°C |
| Färg | Färglös |
| Kvantitet | 5 L |
| Förpackning | Metallburk |
| Fysisk form | Vätska |
| Ångtryck | 25mbar at 20°C |
| Viskositet | 2.2 mPaS at 20°C |
| Kokpunkt | 97°C |
| Formel vikt | 60.1g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 1-Propanol
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.