Läs mer
Propan-2-yl 2-Sulfanylacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propan-2-yl 2-Sulfanylacetate |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2S/c1-4(2)7-5(6)3-8/h4,8H,3H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 134.0402 |