missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Propan-2-yl 2-Sulfanylacetate, TRC

Produktkod. 30011465
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011465 100 mg
30010887 500 mg
30005936 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30011465 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB524470100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 7383-61-1
Molekylformel C5 H10 O2 S
Molekylvikt (g/mol) 134.19
Synonym 1-Methylethyl 2-Mercaptoacetate, Isopropyl 2-Mercaptoacetate, Isopropyl Mercaptoacetate, Isopropyl Thioglycolate, Thioglycolic Acid Isopropyl Ester;
IUPAC-namn isopropyl 2-mercaptoacetate
LEDER CC(C)OC(=O)CS

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Propan-2-yl 2-Sulfanylacetate
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C5H10O2S/c1-4(2)7-5(6)3-8/h4,8H,3H2,1-2H3
Formel vikt 134.0402
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.