Läs mer
Propan-2-yl Ethane-1-sulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propan-2-yl Ethane-1-sulfonate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O3S/c1-4-9(6,7)8-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 152.0507 |