Läs mer
Propane-1,2-Diol, Extra Pure, SLR, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., BP, USP , Fisher Chemical™
Produktkod. 10346290 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Metallburk
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10346290 500 mL Bärnstensfärgad glasflaska 500ml
10518070 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
10499370 25 L Metallburk 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10346290 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/7440/08
 Begränsad artikel
I lager
Propane-1,2-Diol, Extra Pure, SLR, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., BP, USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-55-6
Molekylformel C3H8O2
Molekylvikt (g/mol) 76.095
MDL-nummer 64272
InChI-nyckel DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC-namn propan-1,2-diol
LEDER CC(CO)O
Specifikationer
Smältpunkt -60 °C
Kokpunkt 187 °C
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 500 mL
Ångdensitet 2.62
Formel vikt 76,1 g/mol
Ångtryck 0,13 mbar vid 20 °C
Fysisk form Viskös vätska