Läs mer
Propane-1,2-Diol, Extra Pure, SLR, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., BP, USP , Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
Propane-1,2-Diol, Extra Pure, SLR, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., BP, USP
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -60 °C |
| Kokpunkt | 187 °C |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Ångdensitet | 2.62 |
| Formel vikt | 76,1 g/mol |
| Ångtryck | 0,13 mbar vid 20 °C |
| Fysisk form | Viskös vätska |