Läs mer
Propane-1,3-Diol, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10244060 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Amber glass bottle
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10244060 500 mL Amber glass bottle 500ml
1 options
Produktkod. 10244060 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/7450/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 504-63-2
Smältpunkt -32°C
Färg Colorless
pH 4.5 to 7.0
Kokpunkt 214°C
Förpackning Amber glass bottle
Molekylformel C3H8O2
MDL-nummer MFCD00002949
Kvantitet 500 mL
Synonym 1,3-propanediol, trimethylene glycol, 1,3-dihydroxypropane, 2-deoxyglycerol, 1,3-propylene glycol, 1,3-propylenediol, 1,3-propandiol, 2-hydroxymethyl ethanol, omega-propanediol, beta-propylene glycol
InChI-nyckel YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N
LEDER OCCCO
IUPAC-namn propane-1,3-diol
Molekylvikt (g/mol) 76.10
PubChem CID 10442
ChEBI CHEBI:16109
Formel vikt 76.09g/mol
Ångtryck <0.1mbar at 20°C
Fysisk form Liquid