Läs mer
Propan-1,3-diylbis((3-acetamidopropyl)karbamansyra) di-tert-butylester-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propane-1,3-diylbis((3-acetamidopropyl)carbamic Acid) di-tert-Butyl Ester-d6 |
| Molekylformel | C23 D6 H38 N4 O6 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H44N4O6/c1-18(28)24-12-9-14-26(20(30)32-22(3,4)5)16-11-17-27(15-10-13-25-19(2)29)21(31)33-23(6,7)8/h9-17H2,1-8H3,(H,24,28)(H,25,29)/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(=O)NCCCN(CCCN(CCCNC(=O)C([2H])([2H])[2H])C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 478.656 |
| Formel vikt | 478.364 |