Läs mer
Propan-1,3-diylbis((3-acetamidopropyl)karbamansyra) di-tert-butylester-d6, TRC
Produktkod. 30421389
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30421389 1 mg -
30409704 2.5 mg 2.5mg
30420070 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30421389 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP8352871MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propane-1,3-diylbis((3-acetamidopropyl)carbamic Acid) di-tert-Butyl Ester-d6
Molekylformel C23 D6 H38 N4 O6
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C23H44N4O6/c1-18(28)24-12-9-14-26(20(30)32-22(3,4)5)16-11-17-27(15-10-13-25-19(2)29)21(31)33-23(6,7)8/h9-17H2,1-8H3,(H,24,28)(H,25,29)/i1D3,2D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])C(=O)NCCCN(CCCN(CCCNC(=O)C([2H])([2H])[2H])C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C
Molekylvikt (g/mol) 478.656
Formel vikt 478.364