Läs mer
Propane-1,3-diylbis((3-acetamidopropyl)carbamic Acid) di-tert-Butyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propane-1,3-diylbis((3-acetamidopropyl)carbamic Acid) di-tert-Butyl Ester |
| Analyt- eller komponentnamn | Propane-1,3-diylbis((3-acetamidopropyl)carbamic Acid) di-tert-Butyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C23 H44 N4 O6 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H44N4O6/c1-18(28)24-12-9-14-26(20(30)32-22(3,4)5)16-11-17-27(15-10-13-25-19(2)29)21(31)33-23(6,7)8/h9-17H2,1-8H3,(H,24,28)(H,25,29) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC(=O)NCCCN(CCCN(CCCNC(=O)C)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvikt (g/mol) | 472.619 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Visa mer |