Läs mer
Propane-1,3-diylbis((3-acetamidopropyl)carbamic Acid) di-tert-Butyl Ester, TRC
Produktkod. 30421913
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30421913 2.5 mg 2.5mg
30417726 5 mg -
30417673 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30421913 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP8352852.5MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propane-1,3-diylbis((3-acetamidopropyl)carbamic Acid) di-tert-Butyl Ester
Analyt- eller komponentnamn Propane-1,3-diylbis((3-acetamidopropyl)carbamic Acid) di-tert-Butyl Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C23 H44 N4 O6
InChI formel InChI=1S/C23H44N4O6/c1-18(28)24-12-9-14-26(20(30)32-22(3,4)5)16-11-17-27(15-10-13-25-19(2)29)21(31)33-23(6,7)8/h9-17H2,1-8H3,(H,24,28)(H,25,29)
Lösningstyp Neat
LEDER CC(=O)NCCCN(CCCN(CCCNC(=O)C)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 472.619
Kvantitet 2.5 mg
Formel vikt 472.326