Läs mer
Propane-1-sulfonamide (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propane-1-sulfonamide |
| CAS | 24243-71-8 |
| Molekylformel | C3H9NO2S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Propane-1-sulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9NO2S/c1-2-3-7(4,5)6/h2-3H2,1H3,(H2,4,5,6) |
| LEDER | CCCS(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | propane-1-sulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 123.17 |
| Formel vikt | 123.0354 |