Läs mer
Propane-1-sulfonamide, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 30948050
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30948050 25 g 25g
30939163 5 g 5g
30929812 250 mg 250mg
30932828 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30948050 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD14917525g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propane-1-sulfonamide
CAS 24243-71-8
Molekylformel C3H9NO2S
MDL-nummer MFCD03550611
Kvantitet 25 g
LEDER CCCS(=O)(N)=O
Molekylvikt (g/mol) 123.17
Procent renhet 97%