Läs mer
Bochem™ Propan Bunsen brännare
Produktkod. p-8005449
Diameter (metrisk):
76 mm
80 mm
Produktkod. 10525031
Brand: Bochem™ 7010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Produkttyp Bunsen brännare
Gastyp Naturgas, propan, Propane
Material Nickel, Stål
Diameter (metrisk) 76 mm
Höjd (metrisk) 165 mm
Max. Temperatur (metrisk) 1300 °C
Vikt (metrisk) 0.25 kg