missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Propanil 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propanil |
| CAS | 709-98-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Propanil |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H9 Cl2 N O |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9Cl2NO/c1-2-9(13)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,2H2,1H3,(H,12,13) |
| LEDER | CCC(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | N-(3,4-dichlorophenyl)propanamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?