missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Propanil-d5, TRC

Produktkod. 30421729
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30421729 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30421729 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP7608425MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Propanil-d5
CAS 1398065-82-1
Molekylformel C9 D5 H4 Cl2 N O
Kvantitet 5 mg
Synonym Propanil-d5, Propanil-D5 (propanoyl-D5), 3',4'-Dichloropropionanilide-2,2,3,3,3-d5, N-(3,4-Dichlorophenyl)propanamide-2,2,3,3,3-d5, N-(3,4-Dichlorophenyl)propionamide-2,2,3,3,3-d5
InChI formel InChI=1S/C9H9Cl2NO/c1-2-9(13)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,2H2,1H3,(H,12,13)/i1D3,2D2
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1
IUPAC-namn 2,2,3,3,3-pentadeuterio-N-(3,4-dichlorophenyl)propanamide
Molekylvikt (g/mol) 223.111
Formel vikt 222.038
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.