Läs mer
Propanil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propanil |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9Cl2NO/c1-2-9(13)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,2H2,1H3,(H,12,13) |
| Formel vikt | 217.0061 |