Läs mer
Propanoic-13C3 Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propanoic-13C3 Acid |
| CAS | 153474-35-2 |
| Molekylformel | 13C3H6O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | [U-13C3]Propionate, Propionic acid-13C3 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i1+1,2+1,3+1 |
| LEDER | O[13C]([13CH2][13CH3])=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 77.06 |
| Formel vikt | 77.0468 |