Läs mer
Propanol-2 (isopropanol), HPLC-kvalitet för laboratorieanvändning och HPLC, Chem Lab
Produktkod. 15969286
Change view
Propanol-2 (iso-propanol), HPLC-kvalitet för laboratorieanvändning och HPLC, 2,5 L
Produktkod.
15969286 Propanol-2 (iso-propanol), HPLC-kvalitet för laboratorieanvändning och HPLC, 2,5 L
1 options
Produktkod. 15969286 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL00.0920.2500
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Smältpunkt -89 °C
CAS 67-63-0
Färg Färglös
Aciditet < 0,0005 meq/g
Densitet 0.78 g/mL
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt 12 °C
Förpackning Glasflaska/H
Fysisk form Vätska
Analysprocentintervall > 99.8%
Molekylformel C3H8O
Vatten < 1000 ppm
Kokpunkt 82 °C
InChI-nyckel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)O
IUPAC-namn propan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 60.10
Kvalitet HPLC
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Propanol-2 (iso-Propanol), HPLC grade
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: iso-Propanol