Läs mer
Propantelinbromid, 99,72 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11460731 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
100g
Produktkod.
11460731 100g
1 options
Produktkod. 11460731 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215639280
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propantheline bromide
CAS 50-34-0
Färg Vit till Vit-Gul
Molekylformel C23H30BrNO3
Kvantitet 100 g
Synonym propantheline bromide, pro-banthine, neometantyl, neopepulsan, corrigast, ercorax, ercotina, ketaman, kivatin
InChI-nyckel XLBIBBZXLMYSFF-UHFFFAOYSA-M
LEDER CC(C)[N+](C)(CCOC(=O)C1C2=CC=CC=C2OC3=CC=CC=C13)C(C)C.[Br-]
IUPAC-namn metyl-di(propan-2-yl)-[2-(9H-xanten-9-karbonyloxi)etyl]azanium;bromid
Molekylvikt (g/mol) 448.401
PubChem CID 9279
Formel vikt 448.4
Procent renhet 0.9972
Fysisk form Pulver