Läs mer
Propantheline bromide, MedChemExpress
Beskrivning
Propantheline bromide is an orally active mAChR antagonist. Propantheline bromide can be used in the research of smooth muscle dysfunction, excessive sweating, cramps or spasms of the stomach, intestines or bladder, and involuntary urination.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propantheline bromide |
| CAS | 50-34-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H30BrNO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (223.02 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (111.51 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC([N+](C(C)C)(C)CCOC(C1C2=C(OC3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)=O)C.[Br-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 448.39 |
| Formel vikt | 448.39 |
| Visa mer |