missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Propantheline Bromide, Mikromol™
Beskrivning
Propantheline Bromide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propantheline Bromide |
| CAS | 50-34-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Propantheline Bromide |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C23 H30 N O3 . Br |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Propantheline bromide, N-Methyl-N,N-bis(1-methylethyl)-2-[(9H-xanthen-9-ylcarbonyl)oxy]ethanaminium bromide, (2-Hydroxyethyl)diisopropylmethylammonium bromide xanthene-9-carboxylate (6CI), 2-Propanaminium, N-methyl-N-(1-methylethyl)-N-[2-[(9H-xanthen-9-ylcarbonyl)oxy]ethyl]-, bromide (9CI), Ammonium, (2-hydroxyethyl)diisopropylmethyl-, bromide, xanthene-9-carboxylate (8CI), Corrigast, Ercorax, Ercotina, Ketaman, Kivatin, Neo-Metantyl, Neopepulsan, Pantas, Pantheline, Pervagal, Pro-Banthine, Pro-Gastron, Prodixamon, Propantel, SC 3171, Xanthene-9-carboxylic acid, ester with (2-hydroxyethyl)diisopropylmethylammonium bromide, beta-Diisopropylaminoethyl xanthene-9-carboxylate methobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30NO3.BrH/c1-16(2)24(5,17(3)4)14-15-26-23(25)22-18-10-6-8-12-20(18)27-21-13-9-7-11-19(21)22;/h6-13,16-17,22H,14-15H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Br-].CC(C)[N+](C)(CCOC(=O)C1c2ccccc2Oc3ccccc13)C(C)C |
| IUPAC-namn | methyl-di(propan-2-yl)-[2-(9H-xanthene-9-carbonyloxy)ethyl]azanium;bromide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?