missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Propantheline Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propantheline Bromide |
| CAS | 50-34-0 |
| Molekylformel | C23 H30 N O3 . Br |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Propantheline bromide, N-Methyl-N,N-bis(1-methylethyl)-2-[(9H-xanthen-9-ylcarbonyl)oxy]ethanaminium bromide, (2-Hydroxyethyl)diisopropylmethylammonium bromide xanthene-9-carboxylate (6CI), 2-Propanaminium','N-methyl-N-(1-methylethyl)-N-[2-[(9H-xanthen-9-ylcarbonyl)oxy]ethyl]-','bromide (9CI), Ammonium','(2-hydroxyethyl)diisopropylmethyl-','bromide','xanthene-9-carboxylate (8CI), Corrigast, Ercorax, Ercotina, Ketaman, Kivatin, Neo-Metantyl, Neopepulsan, Pantas, Pantheline, Pervagal, Pro-Banthine, Pro-Gastron, Prodixamon, Propantel, Propantheline bromide, SC 3171, Xanthene-9-carboxylic acid','ester with (2-hydroxyethyl)diisopropylmethylammonium bromide, β-Diisopropylaminoethyl xanthene-9-carboxylate methobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30NO3.BrH/c1-16(2)24(5,17(3)4)14-15-26-23(25)22-18-10-6-8-12-20(18)27-21-13-9-7-11-19(21)22;/h6-13,16-17,22H,14-15H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Br-].CC(C)[N+](C)(CCOC(=O)C1c2ccccc2Oc3ccccc13)C(C)C |
| IUPAC-namn | methyl-di(propan-2-yl)-[2-(9H-xanthene-9-carbonyloxy)ethyl]azanium;bromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 448.39 |
| Formel vikt | 447.1409 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?