Läs mer
Propaphos, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propaphos |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21O4PS/c1-4-10-15-18(14,16-11-5-2)17-12-6-8-13(19-3)9-7-12/h6-9H,4-5,10-11H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 304.0898 |